Stampa…
L-Fenilalanina ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-α-Fenilalanina
BIP0716-100G BIP0716-1KG BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-1KG APOSBIP0716-500G
L-Fenilalanina ≥99.5%
L-Fenilalanina
USP, Pyrogen free
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165.19 g/mol
Punto di ebollizione: 313
Punto di fusione: 270…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064227
CAS Number: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271