Stampa…
PD 98059
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PD98059, 2'-Amino-3'-methoxyflavone, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromone, PD 98059, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BIP0711-25MG BIP0711-5MG
APOSBIP0711-25MGEA 306 EUR
APOSBIP0711-25MG APOSBIP0711-5MG
PD 98059
PD 98059
Specific inhibitor of MAPK kinase
Formula: C₁₆H₁₃NO₃
Peso molecolare: 267,284 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00671789
CAS Number: 167869-21-8