Stampa…
PIPES dipotassium salt ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BIP0706-100G BIP0706-500G
APOSBIP0706-100GEA 88.7 EUR
APOSBIP0706-100G APOSBIP0706-500G
PIPES dipotassium salt ≥95%
PIPES dipotassium salt
  • Buffer
Formula: C₈H₁₆N₂O₆S₂K₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 108321-27-3