Stampa…
PIPES disodio ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES disodio ≥98%
PIPES disodium salt
  • Buffer
Formula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064349
CAS Number: 76836-02-7