Stampa…
Piridossina cloroidrato ≥99.5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 116 EUR
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Piridossina cloroidrato ≥99.5%
Piridossina cloroidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO₃
Punto di fusione: 214…215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012807
CAS Number: 58-56-0
EINECS: 200-386-2