Stampa…
α-Toluenesulfonilfluoruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIP0329-100G BIP0329-250G BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA 149 EUR
APOSBIP0329-100G APOSBIP0329-250G APOSBIP0329-25G
α-Toluenesulfonilfluoruro 99%
α-Toluenesulfonilfluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007424
CAS Number: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II