Stampa…
Parthenolide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5alpha-Epoxy-6beta-hydroxygermacra-1(10),11(13)-dien-12-oic Acid gamma-Lactone, (3aS,9aR,10aR,10bS,E)-6,9a-Dimethyl-3-methylene-3a,4,5,8,9,9a,10a,10b-octahydrooxireno[2',3':9,10]cyclodeca[1,2-b]furan-2(3H)-one
BIP0110-100MG BIP0110-250MG BIP0110-50MG
APOSBIP0110-100MGEA 147 EUR
APOSBIP0110-100MG APOSBIP0110-250MG APOSBIP0110-50MG
Parthenolide
Parthenolide
Anti-inflammatory agent
Formula: C₁₅H₂₀O₃
Peso molecolare: 248,32 g/mol
Punto di fusione: 115…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134592
CAS Number: 20554-84-1