Stampa…
Olio rosso O
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: CI 26125
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 87.3 EUR
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Olio rosso O
Oil red O
Formula: C₂₆H₂₄N₄O
Peso molecolare: 408,51 g/mol
Punto di fusione: 120…126 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003898
CAS Number: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3