Stampa…
Oligomycin C
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIO1007-5MG BIO1007-1MG
APOSBIO1007-5MGEA 698 EUR
APOSBIO1007-5MG APOSBIO1007-1MG
Oligomycin C
Oligomycin C
Formula: C₄₅H₇₄O₁₀
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 11052-72-5
EINECS: 234-276-0