Stampa…
Oligomycin B (da Streptomyces diastatochromogenes)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIO1004-10MG BIO1004-1MG BIO1004-5MG
APOSBIO1004-10MGEA 727 EUR
APOSBIO1004-10MG APOSBIO1004-1MG APOSBIO1004-5MG
Oligomycin B (da Streptomyces diastatochromogenes)
Oligomycin B
Practically free of homologs.
Formula: C₄₅H₇₂O₁₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 11050-94-5