Oligomycin (da Streptomyces diastatochromogenes)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Macrolide antibiotic that inhibits membrane bound mitochondrial ATPase. A mixture of A, B, and C isomers.
Formula:
C₄₅H₇₄O₁₁ Punto di fusione: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01779388 CAS Number: 1404-19-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |