Stampa…
Oxalacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 522 EUR
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Oxalacetic acid
Oxalacetic acid
Formula: C₄H₄O₅
Punto di fusione: 161 °C (dec.)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002592
CAS Number: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II