Nalidixic acid sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Sodium 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
BIN4302-100G
BIN4302-25G
BIN4302-5G
APOSBIN4302-100GEA
328
EUR
APOSBIN4302-100G
APOSBIN4302-25G
APOSBIN4302-5G
Nalidixic acid sodium salt
Nalidixic acid sodium salt
Inhibitor of bacterial DNA polymerase.
Formula:
C₁₂H₁₁N₂NaO₃ Peso molecolare: 254,22 g/mol Punto di fusione: >280 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064376 CAS Number: 3374-05-8 EINECS: 222-159-7 |