Stampa…
Nicotinamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 26.1 EUR
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamide 99%
Nicotinamide
Formula: C₆H₆N₂O
Punto di fusione: 128…132 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006395
CAS Number: 98-92-0
EINECS: 202-713-4