Stampa…
Nile red
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 142 EUR
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Formula: C₂₀H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 318.38 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011639
CAS Number: 7385-67-3