Stampa…
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIN0464-10G BIN0464-25G BIN0464-100G
APOSBIN0464-10GEA 43.5 EUR
APOSBIN0464-10G APOSBIN0464-25G APOSBIN0464-100G
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fluorecence reference standard.
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011936
CAS Number: 2381-85-3