Stampa…
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: pNPG, 4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside
BIN0431-10G BIN0431-1G BIN0431-5G
APOSBIN0431-10GEA 205 EUR
APOSBIN0431-10G APOSBIN0431-1G APOSBIN0431-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Peso molecolare: 301,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063256
CAS Number: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5