Novobiocin sodium salt ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodium 4-((7-(((2R,3R,4S,5R)-4-(carbamoyloxy)-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)carbamoyl)-2-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenolate, Novobiocin sodium
BIN0394-25G
BIN0394-10G
BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA
379
EUR
APOSBIN0394-25G
APOSBIN0394-10G
APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Formula:
C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁ Peso molecolare: 634,614 g/mol Punto di fusione: 215 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00066541 CAS Number: 1476-53-5 EINECS: 216-023-6 |