Stampa…
1-(4-Nitrofenil)glicerolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: PNPG, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol
BIN0342-1G BIN0342-2G
APOSBIN0342-1GEA 109 EUR
APOSBIN0342-1G APOSBIN0342-2G
1-(4-Nitrofenil)glicerolo
1-(4-Nitrofenil)glicerolo
Formula: C₉H₁₁NO₅
Peso molecolare: 213,19 g/mol
Punto di fusione: 93…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00017037
CAS Number: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9