Stampa…
Nitrofurantoin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
BIN0136-100G BIN0136-250G BIN0136-500G
APOSBIN0136-100GEA 59.7 EUR
APOSBIN0136-100G APOSBIN0136-250G APOSBIN0136-500G
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin
Nitrofurantoin is bactericidal in vitro to most gram-positive and gram-negative bacteria.
Formula: C₈H₆N₄O₅
Peso molecolare: 238,16 g/mol
Punto di fusione: 267…269 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003224
CAS Number: 67-20-9
EINECS: 200-646-5