Stampa…
Acido nalidixico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 109 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Acido nalidixico
Nalidixic acid
Active against gram-negative bacteria.
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 232.24 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006884
CAS Number: 389-08-2
EINECS: 206-864-7