Stampa…
Nigericin sodium salt
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodium (R)-2-((2R,3S,6R)-6-(((2S,4R,5R,7R,9R,10R)-2-((2S,2'R,3'S,5R,5'R)-5'-((2S,3S,5R,6R)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2,3'-dimethyloctahydro-[2,2'-bifuran]-5-yl)-9-methoxy-2,4,10-trimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)methyl)-3-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)propanoate
BIN0112-10MG BIN0112-25MG
APOSBIN0112-10MGEA 118 EUR
APOSBIN0112-10MG APOSBIN0112-25MG
Nigericin sodium salt
Nigericin sodium salt
Formula: C₄₀H₆₇NaO₁₁
Peso molecolare: 746,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036825
CAS Number: 28643-80-3
UN: 3462
ADR: 6.1,III