Stampa…
Nonactin (da Streptomyces griseus)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIN0110-10MG BIN0110-25MG
APOSBIN0110-10MGEA 111 EUR
APOSBIN0110-10MG APOSBIN0110-25MG
Nonactin (da Streptomyces griseus)
Nonactin
Formula: C₄₀H₆₄O₁₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 6833-84-7
EINECS: 229-911-3