Stampa…
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Fornitore: Apollo Scientific
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 406 EUR
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₄N₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06657636
CAS Number: 10414-81-0