Stampa…
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Fornitore: Apollo Scientific
BIMN2002-100MG BIMN2002-1G BIMN2002-250MG
APOSBIMN2002-100MGEA 42.2 EUR
APOSBIMN2002-100MG APOSBIMN2002-1G APOSBIMN2002-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₄N₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703999
CAS Number: 7403-25-0