Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Bestatin hydrochloride, (S)-2-((2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanamido)-4-methylpentanoic acid hydrochloride, Bestatin HCl
Metallo-protease inhibitor selective for aminopeptidase.
Formula:
C₁₆H₂₅ClN₂O₄ Peso molecolare: 308.4 · 36.5 g/mol Punto di fusione: 216…218 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00058004 CAS Number: 65391-42-6 |