Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) 99 Animal_free,Dioxane-free
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: IPTG
BIMB8001-25G BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA 109 EUR
APOSBIMB8001-25G APOSBIMB8001-5G
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) 99 Animal_free,Dioxane-free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Material is synthesised from animal-free material.
Formula: C₉H₁₈O₅S
Peso molecolare: 238.31 g/mol
Punto di ebollizione: 402
Punto di fusione: 109…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0