Stampa…
Guanidinio cloruro, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB3002-1KG BIMB3002-500G
APOSBIMB3002-1KGEA 174 EUR
APOSBIMB3002-1KG APOSBIMB3002-500G
Guanidinio cloruro, ultrapuro
Guanidinio cloruro
  • Protein
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1