Stampa…
Genistein ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB2006-1G BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA 217 EUR
APOSBIMB2006-1G APOSBIMB2006-500MG
Genistein ≥98%
Genistein
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Punto di fusione: 297…298 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00016952
CAS Number: 446-72-0
EINECS: 207-174-9