Stampa…
Daidzein ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BIMB2005-1G BIMB2005-250MG
APOSBIMB2005-1GEA 87.3 EUR
APOSBIMB2005-1G APOSBIMB2005-250MG
Daidzein ≥98%
Daidzein
Inactive analogue of the tyrosine kinase inhibitor Genistein.
Formula: C₁₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 254,24 g/mol
Punto di fusione: 328…333 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00016954
CAS Number: 486-66-8
EINECS: 207-635-4