Stampa…
Guanidinio cloruro 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB2002-1KG BIMB2002-500G BIMB2002-5KG
APOSBIMB2002-1KGEA 33.5 EUR
APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-5KG
Guanidinio cloruro 99,5%
Guanidinio cloruro
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 178…188 °C
Densità: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3