Stampa…
Ottile β-D-tioglucopiranoside ≥99%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Octyl-thioglucoside, OTG, 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(octylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Octyl-1-thio-Beta-D-glucopyranoside, Octyl β-D-thioglucopyranoside
BIMB1375-1G BIMB1375-5G BIMB1375-25G
APOSBIMB1375-1GEA 16.1 EUR
APOSBIMB1375-1G APOSBIMB1375-5G APOSBIMB1375-25G
Ottile β-D-tioglucopiranoside ≥99%, ultrapuro
Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation.
Formula: C₁₄H₂₈O₅S
Peso molecolare: 308,44 g/mol
Punto di fusione: 125…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012189
CAS Number: 85618-21-9