Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB1331-1G BIMB1331-2.5G BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA 74.1 EUR
APOSBIMB1331-1G APOSBIMB1331-2.5G APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00210022
CAS Number: 93863-88-8