Stampa…
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Magenta-GlcA CHA Salt, Magenta-Gluc CHA Salt, 5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-Glucopyranosiduronic Acid Cyclohexylammonium Salt
BIMB1302-1G BIMB1302-250MG BIMB1302-500MG
APOSBIMB1302-1GEA 234 EUR
APOSBIMB1302-1G APOSBIMB1302-250MG APOSBIMB1302-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
Alternative to 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide(X-GlcA) for detection of b-Glucuronidase gene.
Formula: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Peso molecolare: 521,79 g/mol
Punto di fusione: 216…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00153929
CAS Number: 144110-43-0