Stampa…
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
BIMB1284-250MG BIMB1284-500MG BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA 16.1 EUR
APOSBIMB1284-250MG APOSBIMB1284-500MG APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formula: C₁₄H₁₇NO₆
Peso molecolare: 295,291 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083389
CAS Number: 126787-65-3