5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Histochemical substrate for b-Glucuronidase.Produces blue-black water insoluble colour.
Formula:
C₁₄H₁₃BrClNO₇ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00135782 CAS Number: 129541-41-9 |