3-[(3-Colamido propil) dimetil ammonio]-1-propan solfonato (CHAPS) ≥99.0%, ultrapuro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
- Purity (HPLC) >99.0%
- Purity (TLC) >99.0%
- Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Formula:
C₃₂H₅₈N₂O₇S Punto di fusione: 156…158 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081083 CAS Number: 75621-03-3 |