5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Substrate for Alkaline phosphatase.
- Soluble in water
Formula:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00036757 CAS Number: 102185-33-1 |