Stampa…
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99%, Molecular Biology Grade
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 85.7 EUR
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland) ≥99%, Molecular Biology Grade
Ditiotreitolo (reattivo di Cleland)
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
Punto di ebollizione: 125…130 °C/2mmHg
Punto di fusione: 42…44 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004877
CAS Number: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7