Stampa…
Solfanilammide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amminobenzinsolfonammide
BIMB1014-100G BIMB1014-250G BIMB1014-500G
APOSBIMB1014-100GEA 65.5 EUR
APOSBIMB1014-100G APOSBIMB1014-250G APOSBIMB1014-500G
Solfanilammide
Solfanilammide
Formula: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Peso molecolare: 172,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007939
CAS Number: 63-74-1