Stampa…
Guanidina tiocianato ≥99.0%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Guanidina solfocianuro
BIMB1010-1KG BIMB1010-500G BIMB1010-5KG
APOSBIMB1010-1KGEA 102 EUR
APOSBIMB1010-1KG APOSBIMB1010-500G APOSBIMB1010-5KG
Guanidina tiocianato ≥99.0%
Guanidina tiocianato
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Formula: CH₅N₃·CHNS
Peso molecolare: 118,16 g/mol
Punto di fusione: 117…122 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III