Cesio cloruro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
CsCl Punto di ebollizione: 1303 °C Punto di fusione: 645 °C Densità: 3,99 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS Number: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 |