Stampa…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato) ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB1004-250MG BIMB1004-1G BIMB1004-5G
APOSBIMB1004-250MGEA 40.6 EUR
APOSBIMB1004-250MG APOSBIMB1004-1G APOSBIMB1004-5G
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sale (BCIP (p-toluidina sale), X-fosfato) ≥99%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Substrate for Alkaline phosphatase.
  • Soluble in DMF
Formula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Punto di ebollizione: >250 °C
Punto di fusione: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00040636
CAS Number: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1