Stampa…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMB1002-1G BIMB1002-500MG BIMB1002-5G
APOSBIMB1002-1GEA 78.3 EUR
APOSBIMB1002-1G APOSBIMB1002-500MG APOSBIMB1002-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Histochemical substrate for B-Glucosidase.
Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Punto di fusione: 249…251 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063690
CAS Number: 15548-60-4
EINECS: 239-603-0