(3-Indoxil) β-D-glucopiranoside
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₁₇NO₆ Punto di fusione: 57…58 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00047169 CAS Number: 487-60-5 |