Methyl-1,2,3,4-tetra-O-acetyl-β-D-glucuronate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate, (2S,3R,4S,5S,6S)-6-(Methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucuronic acid Methyl Ester, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronic acid Methyl Ester, Methyl tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronate
Formula:
C₁₅H₂₀O₁₁ Peso molecolare: 376,31 g/mol Punto di fusione: 177…181 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00069834 CAS Number: 7355-18-2 EINECS: 230-880-3 |