Stampa…
D-Mannosamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Mannosamine HCl, (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, Mannosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride, D-Mannosamine HCl
BIM4501-1G BIM4501-500MG
APOSBIM4501-1GEA 36.4 EUR
APOSBIM4501-1G APOSBIM4501-500MG
D-Mannosamine hydrochloride
D-Mannosamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO₅
Peso molecolare: 215.632 g/mol
Punto di fusione: 168 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064557
CAS Number: 5505-63-5
EINECS: 226-847-8