Stampa…
Okadaic acid free acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BIM1576-1MG BIM1576-100UG BIM1576-50UG
APOSBIM1576-1MGEA 1340 EUR
APOSBIM1576-1MG APOSBIM1576-100UG APOSBIM1576-50UG
Okadaic acid free acid ≥98%
Okadaic acid
Potent inhibitor of protein phosphatases, especially the PP-1 and PP-2 classes, in numerous cell types Trends Biochem. Sci. 15: 98-102 (1990).
Formula: C₄₄H₆₈O₁₃
Punto di fusione: 164…166 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083455
CAS Number: 78111-17-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I