Stampa…
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Nitrophenyl-β-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIM1207-10G BIM1207-5G BIM1207-2G
APOSBIM1207-10GEA 429 EUR
APOSBIM1207-10G APOSBIM1207-5G APOSBIM1207-2G
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
(4-Nitrophenyl)-β-D-glucopyranoside
Substrate for b-Glucosidase
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Peso molecolare: 301,25 g/mol
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006593
CAS Number: 2492-87-7
EINECS: 219-661-3