Stampa…
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIM1206-1G BIM1206-5G
APOSBIM1206-1GEA 51 EUR
APOSBIM1206-1G APOSBIM1206-5G
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
2-Nitrophenyl-β-D-glucoside
Substrate for b-D-Glucosidase
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Peso molecolare: 301,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065048
CAS Number: 2816-24-2